Learn More
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 347340250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2252-51-9 Poids : 0.07500kg
Quantité. 25g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10031861
  • 57.50€ / 25g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
2252-51-9
174.56
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
75259
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
C7H4ClFO2
MFCD00010615
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
Spécification
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Flacon en verre
183°C to 186°C
2252-51-9
100.0
C7H4ClFO2
MFCD00010615
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
75259
Poudre ou paillettes
Authentic
Blanc
25g
98.5
98.5% min. (GC)
ClC6H3(F)CO2H
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
174.56
174.56
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents