Learn More
2-chloro-4-fluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4630208
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
34941-91-8
C5H3ClFN
131.54
MFCD04039345
FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
2782792
2-chloro-4-fluoropyridine
C1=CN=C(C=C1F)Cl
34941-91-8
C5H3ClFN
131.54
MFCD04039345
FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
2782792
2-chloro-4-fluoropyridine
C1=CN=C(C=C1F)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluoropyridine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4560g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 54°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.456
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4-fluoropyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.