Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391258
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-chloro-4-nitrobenzonitrile
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-chloro-4-nitrobenzonitrile
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Nom chimique ou matériau 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.57
Pourcentage de pureté 97%