Learn More
Bromure de 2-chloro-5-(difluorométhoxy)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15484867
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-54-2
Formule moléculaire C8H6BrClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 271.486
Numéro MDL MFCD09832368
Clé InChI NLCSHYHRPBCBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-difluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-4-difluoromethoxy benzene, 2-chloro-5-difluoromethoxy benzyl bromide, jrd
CID PubChem 46737682
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1-chloro-4-(difluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Indice de réfraction 1.535
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 271.49
Pourcentage de pureté 97%