Learn More
2-chloro-5-fluoropyridine, 95 %, Acros Organics
Catalog Number p-4812778
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
31301-51-6
C5H3ClFN
131.53
MFCD03095332
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
2782801
2-chloro-5-fluoropyridine
FC1=CN=C(Cl)C=C1
31301-51-6
C5H3ClFN
131.53
MFCD03095332
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
2782801
2-chloro-5-fluoropyridine
FC1=CN=C(Cl)C=C1
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluoropyridine
Point de fusion 23°C to 24°C
Densité 1.2970g/mL
Point d’ébullition 74°C (37.0 Torr)
Point d’éclair 42°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.297
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-fluoropyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.