Learn More
2-chloro-5-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056035
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
22536-61-4
C5H5ClN2
128.559
MFCD09260903
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
581719
2-chloro-5-méthylpyrimidine
CC1=CN=C(N=C1)Cl
22536-61-4
C5H5ClN2
128.559
MFCD09260903
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
581719
2-chloro-5-méthylpyrimidine
CC1=CN=C(N=C1)Cl
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse organique, l’agent catalytique, l’additif pétrochimique et la chimie synthétique. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Point de fusion 89°C to 92°C
Quantité 1 g
Beilstein 108732
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide