missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine |
Point d’ébullition | 88°C (118.0 mmHg) |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 182.53 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'