Learn More
2-chloro-6-fluoroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10016353
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
363-51-9
C6H5ClFN
145.56
MFCD00040309
ZJLAWMDJTMMTQB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-aniline, 2-chloro-6-fluoro-phenylamine, 6-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1528, 2-fluoro-6-chloroaniline, acmc-209im1, 2-chloro-6-fluoro aniline, 2-chloro-6-fluorobenzenamine, 2-chloro-6-fluorophenylamine
2734205
2-chloro-6-fluoroaniline
NC1=C(F)C=CC=C1Cl
363-51-9
C6H5ClFN
145.56
MFCD00040309
ZJLAWMDJTMMTQB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-aniline, 2-chloro-6-fluoro-phenylamine, 6-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1528, 2-fluoro-6-chloroaniline, acmc-209im1, 2-chloro-6-fluoro aniline, 2-chloro-6-fluorobenzenamine, 2-chloro-6-fluorophenylamine
2734205
2-chloro-6-fluoroaniline
NC1=C(F)C=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-chloro-6-fluoroaniline
% min. CAS 98.5
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Poids de la formule 145.56
Pourcentage de pureté 99%
Densité 1.3160g/mL
Point d’ébullition 67°C to 69°C (14.0 mmHg)
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5480 to 1.554
Gravité spécifique 1.316
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-6-fluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.