Learn More
2-chloro-6-fluorobenzaldéhyde, 95 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 161511000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 387-45-1 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
387-45-1 | |
158.56 | |
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N | |
67847 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)F |
C7H4ClFO | |
MFCD00003306 | |
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r | |
2-chloro-6-fluorobenzaldéhyde |
Spécification
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde | |
Authentic | |
92°C (10.0mmHg) | |
34°C to 39°C | |
387-45-1 | |
100.0 | |
C7H4ClFO | |
MFCD00003306 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,ether,chloroform | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)F | |
158.56 | |
158.56 | |
95% |
101°C | |
Flacon en verre | |
Blanc à jaune | |
100g | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
ClC6H3(F)CHO | |
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r | |
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-6-fluorobenzaldéhyde | |
67847 | |
Solide cristallin |
Sécurité et traitement
- 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.