Learn More
2-chloro-6-fluorobenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777880
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
387-45-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD00003306
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
67847
2-chloro-6-fluorobenzaldéhyde
FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
This item is not returnable. View return policy
387-45-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD00003306
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
67847
2-chloro-6-fluorobenzaldéhyde
FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 39°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 92°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(F)CHO
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,ether,chloroform
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.