Learn More
2-Chloro-6-fluorophénylacétonitrile, 98 %
Catalog Number p-7081174
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
75279-55-9
C8H5ClFN
169.583
MFCD00001900
ZGSAFMIRVLOISC-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-6-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-chloro-6-fluorobenzeneacetonitrile, pubchem10416, acmc-209oxp, ksc494e1d
123575
2-(2-chloro-6-fluorophényl)acétonitrile
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)F
75279-55-9
C8H5ClFN
169.583
MFCD00001900
ZGSAFMIRVLOISC-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-6-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-chloro-6-fluorobenzeneacetonitrile, pubchem10416, acmc-209oxp, ksc494e1d
123575
2-(2-chloro-6-fluorophényl)acétonitrile
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 2-chloro-6-fluorophénylacétonitrile peut être utilisé dans la synthèse de blocs de construction fluorés aryle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 85°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7423296
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 169.59
Pourcentage de pureté 98%