Learn More
Acide 2-chloro-6-méthylnicotinique, 98+ %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 270811000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 30529-70-5 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10016043
  • 353.00€ / 100g
Expédition estimée
28-05-2021
Identifiants chimiques
30529-70-5
171.58
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
121724
CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
C7H6ClNO2
MFCD00134165
2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
2-chloro-6-méthylpyridine-3-acide carboxylique
Spécification
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Flacon en verre
157.0°C to 161.0°C
30529-70-5
100.0
C7H6ClNO2
2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
171.58
171.58
98+%
Authentic
Sans désignation
100g
98.0
98% min. (HPLC)
MFCD00134165
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-méthylpyridine-3-acide carboxylique
121724
Poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents