Learn More
2-Chloro-6-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392236
46.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-64-9
C7H7ClO
142.582
MFCD00020000
YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol
6898
2-chloro-6-méthylphénol
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-64-9
C7H7ClO
142.582
MFCD00020000
YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol
6898
2-chloro-6-méthylphénol
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O
2-Chloro-6-methylphenol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2chloro-6-méthylphénol est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (24 mg/ml à 25°C).
Remarques
Température de stockage : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylphenol
Densité 1.201
Point d’ébullition 75°C to 76°C (12 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 5 g
Numéro UN UN2669
Beilstein 774623
Informations sur la solubilité Soluble in water (24mg/ml at 25°C).
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 98%