Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31731.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
129604-28-0 | |
205.564 | |
DFPYRBFQHBGIKI-UHFFFAOYSA-N | |
10867457 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)C(F)(F)F |
C8H3ClF3N | |
MFCD03412191 | |
2-chloro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 3-chloro-2-cyanobenzotrifluoride, benzonitrile,2-chloro-6-trifluoromethyl, acmc-1c4yl, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzonitrile, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl benzenecarbonitrile | |
2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzonitrile |
Spécification
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile | |
1g | |
C8H3ClF3N | |
UN3439 | |
DFPYRBFQHBGIKI-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzonitrile | |
10867457 | |
97% |
52°C to 54°C | |
129604-28-0 | |
MFCD03412191 | |
2-chloro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 3-chloro-2-cyanobenzotrifluoride, benzonitrile,2-chloro-6-trifluoromethyl, acmc-1c4yl, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzonitrile, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl benzenecarbonitrile | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)C(F)(F)F | |
205.564 | |
205.57 |