Learn More
Alfa Aesar™ 2-chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L20034.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 39890-95-4 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 250mg
Code produit. 11394436
  • 41.79€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
39890-95-4
181.542
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
602334
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(F)(F)F
C6H3ClF3N
MFCD00042226
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p
2-chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine
Spécification
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
60°C to 62°C (8mmHg)
250mg
C6H3ClF3N
UN2811
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(F)(F)F
181.542
181.55
78°C (172°F)
28°C to 29°C
39890-95-4
MFCD00042226
4308910
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine
602334
97%
Vidéos
FDS Documents