Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-méthylnicotinamide, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H57963.MD
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 52943-20-1 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Chemical Identifiers
52943-20-1 | |
170.596 | |
AVRKRDJKETWGRR-UHFFFAOYSA-N | |
12286955 | |
CNC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl |
C7H7ClN2O | |
MFCD08691934 | |
2-chloro-n-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-n-methyl, chloro-n-methyl-nicotinamide, n-methyl-2-chloronicotinamide, 2-chloro-n-methyl-3-pyridinecarboxamide, n-methyl-2-chloropyridine-3-carboxamide, 2-chloro 3-pyridyl-n-methylcarboxamide | |
2-chloro-N-méthylpyridine-3-carboxamide |
Specifications
2-Chloro-N-methylnicotinamide | |
250mg | |
C7H7ClN2O | |
2-chloro-n-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-n-methyl, chloro-n-methyl-nicotinamide, n-methyl-2-chloronicotinamide, 2-chloro-n-methyl-3-pyridinecarboxamide, n-methyl-2-chloropyridine-3-carboxamide, 2-chloro 3-pyridyl-n-methylcarboxamide | |
CNC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl | |
170.596 | |
170.6 | |
97% |
Marron à jaune | |
52943-20-1 | |
MFCD08691934 | |
AVRKRDJKETWGRR-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N-méthylpyridine-3-carboxamide | |
12286955 | |
Liquide |