Learn More
2-chloro-N,N-diméthylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228504
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
2675-89-0
C4H8ClNO
121.57
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
75886
2-chloro-N,N-diméthylacétamide
CN(C)C(=O)CCl
2675-89-0
C4H8ClNO
121.57
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
75886
2-chloro-N,N-diméthylacétamide
CN(C)C(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15°C to 16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1820g/mL
Point d’ébullition 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CON(CH3)2
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.182
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Poids de la formule 121.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.