Learn More
2-chloroacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021580
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
79-07-2
C2H4ClNO
93.51
MFCD00008027
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
6580
2-chloroacétamide
NC(=O)CCl
79-07-2
C2H4ClNO
93.51
MFCD00008027
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
6580
2-chloroacétamide
NC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacetamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 224.5°C
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClCH2CONH2
Quantité 500 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Merck Index 15, 2110
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 93.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./