Learn More
Éther méthylique de 2-chloroéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042900
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
627-42-9
C3H7ClO
94.54
MFCD00000972
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
12316
1-chloro-2-méthoxyéthane
COCCCl
627-42-9
C3H7ClO
94.54
MFCD00000972
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
12316
1-chloro-2-méthoxyéthane
COCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl methyl ether
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -55°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 89°C to 90°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH2OCH3
Indice de réfraction 1.4080 to 1.41
Quantité 100 mL
Beilstein 01,337
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20 c)
Viscosité 0.65 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.