Learn More
Chlorhydrate de 2-chloroéthylamine, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 422860010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 870-24-6 Poids : 1.00000kg
Quantité. 1kg
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13478568
  • 240.30€ / 1kg
Expédition estimée
28-08-2020
Spécification
Identifiants chimiques
870-24-6
115.99
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
9793737
C(CCl)N.Cl
C2H6ClN·HCl
MFCD00012887
2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
2-chloroéthanamine ; chlorhydrate
Spécification
2-Chloroethylamine hydrochloride
1% max.
Blanc à beige
1kg
97.5
98%
ClCH2CH2NH2·HCl
04,133
Solubility in water: soluble in water
C(CCl)N.Cl
115.99
115.99
98%
Authentic
Flacon en verre
140.0°C to 150.0°C
870-24-6
100.0
C2H6ClN·HCl
MFCD00012887
2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
2-chloroéthanamine ; chlorhydrate
9793737
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.