Learn More
2-chloroisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3174960
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10462484
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC53604CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
2-chloroisonicotinaldéhyde, ≥97 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101066-61-9
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.55
Numéro MDL MFCD06651557
Clé InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
CID PubChem 2762994
Nom IUPAC 2-chloropyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroisonicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 97%