Learn More
2-chloromalonaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013810
27.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
36437-19-1
MFCD01320489
KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
147646
2-chloropropanedial
C(=O)C(C=O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
36437-19-1
MFCD01320489
KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
147646
2-chloropropanedial
C(=O)C(C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-chloromalonaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 145.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3ClO2
Formule linéaire ClCH(CHO)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,dimethylsulfoxide
Poids moléculaire (g/mol) 106.5
Poids de la formule 106.5
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline