Learn More
2-chlorophénéthylalcool, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10038511
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
19819-95-5
C8H9ClO
156.61
MFCD00002888
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
88266
2-(2-chlorophényl)éthanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
19819-95-5
C8H9ClO
156.61
MFCD00002888
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
88266
2-(2-chlorophényl)éthanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenethylalcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg)
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5495 to 1.5515
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.19
Formule linéaire ClC6H4CH2CH2OH
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%