Learn More
()--Chlorophénylglycine,±)-2-chlorophénylglycine, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 433340250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 88744-36-9 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Code produit. 11925361
  • 83.68€ / 25g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
88744-36-9
185.61
2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
acide2-amino-2-(2-chlorophényl) acétique
C8H8ClNO2
LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
290729
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
Spécification
(±)-2-chlorophenylglycine
Flacon en verre
182.9°C to 183°C
88744-36-9
100.0
C8H8ClNO2
LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
acide2-amino-2-(2-chlorophényl) acétique
290729
Poudre
Authentic
Blanc
25g
97.5
97.5% min. (HPLC)
2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
185.61
185.61
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (±)-2-Chlorophenylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents