Learn More
()--Chlorophénylglycine,±)-2-chlorophénylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11915361
198.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
88744-36-9
C8H8ClNO2
185.61
LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
290729
acide2-amino-2-(2-chlorophényl) acétique
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
88744-36-9
C8H8ClNO2
185.61
LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
290729
acide2-amino-2-(2-chlorophényl) acétique
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (±)-2-chlorophenylglycine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182.9°C to 183°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-2-Chlorophenylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.