Learn More
2-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-91388
17.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
109-09-1
MFCD00006228
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
7977
CHEBI:39174
2-chloropyridine
C1=CC=NC(=C1)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
109-09-1
MFCD00006228
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
o-chloropyridine, pyridine, 2-chloro, alpha-chloropyridine, .alpha.-chloropyridine, unii-8hmd45ayej, 2-chloro-pyridine, ccris 1724, 8hmd45ayej, 6-chloro-pyridine, dsstox_cid_4810
7977
CHEBI:39174
2-chloropyridine
C1=CC=NC(=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -46.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2090g/mL
Point d’ébullition 168.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 64°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H4ClN
Formule linéaire (C5H4N)Cl
Indice de réfraction 1.5310 to 1.5330
Quantité 100 mL
Beilstein 20, 230
Gravité spécifique 1.209
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: >50g/100mL ethanol,soluble in ether and alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 113.55
Poids de la formule 113.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide