Learn More
2-cyanophénol, 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 161411000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 611-20-1 Poids : 0.10000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
611-20-1 | |
119.12 | |
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N | |
11907 | |
C1=CC=C(C(=C1)C#N)O |
C7H5NO | |
MFCD00002145 | |
2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile | |
2-hydroxybenzonitrile |
Spécification
2-Cyanophenol | |
Flacon en verre | |
Blanc à marron | |
100g | |
611-20-1 | |
100.0 | |
C7H5NO | |
MFCD00002145 | |
2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile | |
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxybenzonitrile | |
11907 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
149.0°C (14.0 mmHg) | |
95.0°C to 98.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
NCC6H4OH | |
10, 96 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC=C(C(=C1)C#N)O | |
119.12 | |
119.12 | |
99% |
Sécurité et traitement
- 2-Cyanophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.