Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-galactose, 99 %
Catalog Number p-3736106
45.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1949-89-9
C6H12O5
164.16
MFCD00014649
PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
102191
CHEBI:27411
(3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1949-89-9
C6H12O5
164.16
MFCD00014649
PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
102191
CHEBI:27411
(3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-galactose
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 57.00
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline