Learn More
2-désoxy-D-galactose, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 111970050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1949-89-9 Poids : 0.05500kg
Quantité. | 5g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
1949-89-9 | |
164.16 | |
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N | |
102191 | |
(3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal |
C6H12O5 | |
MFCD00014649 | |
2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l | |
CHEBI:27411 | |
C(C=O)C(C(C(CO)O)O)O |
Spécification
2-Deoxy-D-galactose | |
Flacon en verre | |
+ 57.00 | |
109.0°C to 111.0°C | |
1949-89-9 | |
100.0 | |
C6H12O5 | |
2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l | |
C(C=O)C(C(C(CO)O)O)O | |
164.16 | |
CHEBI:27411 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
+ 57.00 (20.00°C c=2,H20,5hours) | |
Blanc à beige | |
5g | |
98.5 | |
98.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00014649 | |
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N | |
(3R,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal | |
102191 | |
164.16 | |
99% |