Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyguanosine
Catalog Number p-7041923
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
961-07-9
C10H13N5O4
267.25
MFCD00150760
YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
187790
CHEBI:17172
2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
961-07-9
C10H13N5O4
267.25
MFCD00150760
YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
187790
CHEBI:17172
2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La désoxyguanosine (dG) est un nucléoside purine qui, lors de la phosphorylation séquentielle (kinases), forme du dGTP qui est utilisé par les ADN polymérases et transcriptases inverses pour la synthèse des ADN. La désoxyguanosine est la plus riche en électrons des quatre bases canoniques et comprend de nombreux sites nucléophiles sensibles au stress oxydatif. Ceci fait de la désoxyguanosine et ses dérivés oxydés des réactifs utiles pour étudier les mécanismes de stress oxydatif des nucléosides et des nucléotides.
Solubilité
Soluble dans NH4OH 1 M : 50 mg/ml, limpide à très faible turbidité.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyguanosine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in NH4OH 1 M: 50mg/mL,clear to very faintly turbid.
Poids de la formule 285.26 (267.25 Anhydrous)
Forme physique Poudre cristalline