Learn More
Alfa Aesar™ 2’-désoxyinosine
Marque: Alfa Aesar™ J61411.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 890-38-0 Poids : 0.02500kg
Quantité. | 25g |
---|
Identifiants chimiques
890-38-0 | |
252.23 | |
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N | |
65058 | |
9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one |
C10H12N4O4 | |
MFCD00005762 | |
2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine | |
CHEBI:28997 | |
C1C(C(OC1N2C=NC3=C2NC=NC3=O)CO)O |
Spécification
2'-Deoxyinosine | |
>250°C | |
890-38-0 | |
MFCD00005762 | |
2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine | |
C1C(C(OC1N2C=NC3=C2NC=NC3=O)CO)O | |
252.23 | |
CHEBI:28997 | |
Poudre cristalline |
Blanc | |
25g | |
C10H12N4O4 | |
33517 | |
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N | |
9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one | |
65058 | |
252.23 |