Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyuridine, 99 %
Catalog Number p-7023007
15.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
951-78-0
C9H12N2O5
228.20
MFCD00006527
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
13712
CHEBI:16450
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
951-78-0
C9H12N2O5
228.20
MFCD00006527
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
13712
CHEBI:16450
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
2'-Deoxyuridine is frequently halogenated to create thymidine analogues useful for studies of DNA synthesis and degradation mechanisms. Derivatized 2?-Deoxyuridines used as labeling substrates include chloro-2?-deoxyuridine (CldU), bromodeoxyuridine (BrdU) and/or iododeoxyuridine (IdU). Other useful analogues of 2?-deoxyuridine include 5-ethynyl-2?-deoxyuridine (DdU) and 5-hydroxymethyl-2?-deoxyuridine (HmdU). Laboratory suppression of deoxyuridine is used to diagnose megaloblastic anemias due to vitamin B12 and folate deficiencies. Deoxyuridine (dU) is used to indirectly determine if there are sufficient levels of folate and cobalamin in cell or tissue samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-déoxyuridine est fréquemment halogénée pour créer des analogues de la thymidine utiles pour les études des mécanismes de synthèse et de dégradation de l’ADN. Les 2′-déoxyuridines dérivatisées utilisées comme substrats de marquage comprennent la chloro-2′-déoxyuridine (CldU), la bromodéoxyuridine (BrdU) et / ou l’iododéoxyuridine (IdU). Parmi les autres analogues utiles de la 2′-déoxyuridine figurent la 5-éthynyl-2′-déoxyuridine (DdU) et la 5-hydroxyméthyl-2′-déoxyuridine (HmdU). La suppression en laboratoire de la déoxyuridine est utilisée pour diagnostiquer les anémies mégaloblastiques dues aux carences en vitamine B12 et en folates. La déoxyuridine (dU) est utilisée pour déterminer indirectement si les taux de folates et de cobalamine dans les échantillons de cellules ou de tissus sont suffisants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 1 g
Beilstein 24433
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2910
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +52° (c=1.1 in 1N NaOH)
Poids de la formule 228.21
Pourcentage de pureté 99%