missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de 2-(difluorométhoxy)-4-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031557
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1017779-42-8
C8H6BrF3O
255.034
MFCD09832363
IGODPIYHAUGSCK-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethoxy-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy-4-fluorobenzene, 2-bromomethyl-5-fluorophenoxy difluoromethane
46737679
1-(bromométhyl)-2-(difluorométhoxy)-4-fluorobenzène
C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)CBr
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1017779-42-8
C8H6BrF3O
255.034
MFCD09832363
IGODPIYHAUGSCK-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethoxy-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy-4-fluorobenzene, 2-bromomethyl-5-fluorophenoxy difluoromethane
46737679
1-(bromométhyl)-2-(difluorométhoxy)-4-fluorobenzène
C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)CBr

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Indice de réfraction 1.5035
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'