Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ B24272.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 71653-64-0 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11389839
  • 34.56€ / 1g
Expédition estimée
20-05-2021
Description
Description
Applications
2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde est une matière première importante utilisée comme intermédiaire dans la préparation de produits pharmaceutiques, agrochimiques et de colorants. Il est également impliqué dans la préparation des 3,5-diesters de 1,4-dihydropyridine substitués en 4-(2-difluorométhoxyphényl).
Solubilité
Miscible au 2-propanol et à l’acide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
71653-64-0
172.131
QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
2736984
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
C8H6F2O2
MFCD00042251
2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
2-(difluorométhoxy)benzaldéhyde
Spécification
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
106°C (223°F)
Air Sensitive
1g
C8H6F2O2
389068
Miscible with 2-propanol and acetic acid.
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
172.131
172.13
1.284
1.497
88°C to 90°C (9mmHg)
71653-64-0
MFCD00042251
2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
2-(difluorométhoxy)benzaldéhyde
2736984
97%
Vidéos
FDS Documents