Learn More
2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %
Catalog Number p-7027485
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
71653-64-0
C8H6F2O2
172.131
MFCD00042251
QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
2736984
2-(difluorométhoxy)benzaldéhyde
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
71653-64-0
C8H6F2O2
172.131
MFCD00042251
QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
2736984
2-(difluorométhoxy)benzaldéhyde
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde est une matière première importante utilisée comme intermédiaire dans la préparation de produits pharmaceutiques, agrochimiques et de colorants. Il est également impliqué dans la préparation des 3,5-diesters de 1,4-dihydropyridine substitués en 4-(2-difluorométhoxyphényl).
Solubilité
Miscible au 2-propanol et à l’acide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Densité 1.284
Point d’ébullition 88°C to 90°C (9 mmHg)
Point d’éclair 106°C (223°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 1 g
Beilstein 389068
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with 2-propanol and acetic acid.
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%