Learn More
2-(Diméthylamino)éthyl acrylate, 98 %, stab. avec env. 0,1 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046223
24.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2439-35-2
C7H13NO2
143.19
MFCD00038233
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
17111
Prop-2-énoate de 2-(diméthylamino)éthyle
CN(C)CCOC(=O)C=C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2439-35-2
C7H13NO2
143.19
MFCD00038233
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
17111
Prop-2-énoate de 2-(diméthylamino)éthyle
CN(C)CCOC(=O)C=C
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, as a catalytic agent, as a petrochemical additive and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(diméthylamino)éthyle acrylate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, comme agent catalytique, comme additif pétrochimique et agrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,000 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à la chaleur, à la lumière et à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with ≈0.1% 4-methoxyphenol
Point de fusion -60°C
Densité 0.943
Point d’ébullition 64°C (12 mmHg)
Point d’éclair 62°C (144°F)
Formule linéaire CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.438
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3302
Beilstein 1099119
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.000g/L at 20°C).
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%