Learn More
Méthacrylate de 2-(diméthylamino) d’éthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10532744
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
2867-47-2
C8H15NO2
157.21
MFCD00008589
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
17869
2-méthylprop-2-énoate de 2-(diméthylamino)éthyle
CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
2867-47-2
C8H15NO2
157.21
MFCD00008589
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
17869
2-méthylprop-2-énoate de 2-(diméthylamino)éthyle
CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 182.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4410
Quantité 5 kg
Beilstein 04, III, 649
Gravité spécifique 0.933
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Stabilisateur 750 to 2000ppm MEHQ
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide