Learn More
2-(diphénylphosphino)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10061164
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
CAS 50777-76-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 115.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C19H15OP
Formule linéaire (C6H5)2PC6H4CHO
Numéro MDL MFCD00013367
Quantité 1 g
Synonyme 2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine
Clé InChI DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-diphénylphosphanylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 290.30
CID PubChem 2754316
Poids de la formule 290.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Diphenylphospino)benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.