Learn More
Isocyanate de 2-éthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045597
29.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5395-71-1
C9H9NO2
163.18
MFCD00002007
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
79374
1-ethoxy-2-isocyanatobenzene
CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5395-71-1
C9H9NO2
163.18
MFCD00002007
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
79374
1-ethoxy-2-isocyanatobenzene
CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Densité 1.105
Point d’ébullition 119°C to 120°C (20 mmHg)
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 1102956
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%