Learn More
Acrylate de 2-éthylhexyle, + de 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593247
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
103-11-7, 150-76-5
C11H20O2
184.28
MFCD00009495
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
7636
CHEBI:82465
Prop-2-énoate de 2-éthylhexyle
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
103-11-7, 150-76-5
C11H20O2
184.28
MFCD00009495
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
7636
CHEBI:82465
Prop-2-énoate de 2-éthylhexyle
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl acrylate
Acidité 0.01% max. (as acrylic acid)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 215.0°C to 219.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.