Learn More
2-éthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042860
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
1072-62-4
C5H8N2
96.13
MFCD00005192
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
66130
2-ethyl-1H-imidazole
CCC1=NC=CN1
1072-62-4
C5H8N2
96.13
MFCD00005192
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
66130
2-ethyl-1H-imidazole
CCC1=NC=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Ethylimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 87.0°C
Point d’ébullition 268.0°C
Point d’éclair 159°C
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Imidazole (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 23, 78
Informations sur la solubilité Solubility in water: 617g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.