Learn More
2-(éthylthio)éthanol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15448829
Click to view available options
Quantité:
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Point de fusion ∼-100°C
Densité 1.018
Point d’ébullition 180°C to 184°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Formule moléculaire C4H10OS
Indice de réfraction 1.4869
Numéro MDL MFCD00002909
Quantité 50 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1731373
Merck Index 14,3857
Synonyme 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
Clé InChI LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCSCCO
Nom IUPAC 2-éthylsulfanyléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 106.18
CID PubChem 8075
Poids de la formule 106.19
Pourcentage de pureté 96%