Learn More
2-fluoro-1,3-diméthylimidazolidinium hexafluorophosphate, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11905711
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
164298-27-5
C5H10FN2·F6P
262.11
1, 3-Dimethyl-2-fluoroimidazolidinium hexafluorophosphate, DFIH
164298-27-5
C5H10FN2·F6P
262.11
1, 3-Dimethyl-2-fluoroimidazolidinium hexafluorophosphate, DFIH
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-1, 3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170°C to 172°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 22.00 to 23.83% C, 10.26 to 11.12% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 262.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.