Learn More
2-fluoro-3-iodopyridine, 95 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454860010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 113975-22-7 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15342052
  • 58.60€ / 1g
Expédition estimée
09-10-2020
Spécification
Identifiants chimiques
113975-22-7
222.98
2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
2-fluoro-3-iodopyridine
C5H3FIN
WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
7009501
C1=CC(=C(N=C1)F)I
Spécification
2-Fluoro-3-iodopyridine
45.0°C to 47.5°C
113975-22-7
C5H3FIN
WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-iodopyridine
7009501
95%
Bouteille en verre
1g
95%
2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
C1=CC(=C(N=C1)F)I
222.98
222.98
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Documents