Learn More
2’-Fluoro-4-biphénylméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032660
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
773872-57-4
C13H11FO
202.228
MFCD05980834
WABWIEVUZWQZLC-UHFFFAOYSA-N
4-2-fluorophenyl phenyl methanol, 4-2-fluorophenyl benzyl alcohol, 2'-fluoro-4-biphenylmethanol, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 1,1'-biphenyl-4-methanol,2'-fluoro, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 4-2-fluorophenyl-phenyl-methanol
1392693
[4-(2-fluorophényl)phényl]méthanol
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
773872-57-4
C13H11FO
202.228
MFCD05980834
WABWIEVUZWQZLC-UHFFFAOYSA-N
4-2-fluorophenyl phenyl methanol, 4-2-fluorophenyl benzyl alcohol, 2'-fluoro-4-biphenylmethanol, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 1,1'-biphenyl-4-methanol,2'-fluoro, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 4-2-fluorophenyl-phenyl-methanol
1392693
[4-(2-fluorophényl)phényl]méthanol
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Point de fusion 57°C to 59°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.23
Pourcentage de pureté 97%