Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-hydroxypyridine, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H31697.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 22282-69-5 Poids : 0.00025kg
Quantité. 250mg
Code produit. 15434317
  • 74.24€ / 250mg
Expédition estimée
28-01-2021
Identifiants chimiques
22282-69-5
113.091
BRLSDLHMGRDAPF-UHFFFAOYSA-N
2762834
C1=CNC(=CC1=O)F
C5H4FNO
MFCD04114159
2-fluoropyridin-4-ol, 2-fluoro-4-hydroxypyridine, 2-fluoro-pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinol, 4 1h-pyridinone,2-fluoro, 2-fluoranyl-1h-pyridin-4-one, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro-9ci
2-fluoro-1H-pyridine-4-one
Spécification
2-Fluoro-4-hydroxypyridine
250mg
C5H4FNO
2-fluoropyridin-4-ol, 2-fluoro-4-hydroxypyridine, 2-fluoro-pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinol, 4 1h-pyridinone,2-fluoro, 2-fluoranyl-1h-pyridin-4-one, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro-9ci
C1=CNC(=CC1=O)F
113.091
113.09
146°C to 149°C
22282-69-5
MFCD04114159
BRLSDLHMGRDAPF-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-1H-pyridine-4-one
2762834
97%
Vidéos
FDS Documents