Learn More
2-fluoro-4-méthoxyphénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030603
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
749934-29-0
C9H8FNO
165.17
MFCD09038467
OKPZYRPNHFQVMZ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxybenzyl cyanide, 2-fluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-2-fluoranyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-9ci
26343860
2-(2-fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile
COC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
749934-29-0
C9H8FNO
165.17
MFCD09038467
OKPZYRPNHFQVMZ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxybenzyl cyanide, 2-fluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-2-fluoranyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-9ci
26343860
2-(2-fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile
COC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Indice de réfraction 1.5131
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 165.17
Pourcentage de pureté 97%