Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H26626.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 146137-80-6 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11392499
  • 237.00€ / 5g
Expédition estimée
18-05-2021
Identifiants chimiques
146137-80-6
138.141
MVDRIMBGRZBWPE-UHFFFAOYSA-N
2778471
CC1=CC(=C(C=C1)C=O)F
C8H7FO
MFCD03094325
2-fluoro-4-methyl-benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-p-tolualdehyde, pubchem1451, intermediates-zcf02120, acmc-1c24x, ksc494i0d, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl-9ci
2-fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
Spécification
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Air Sensitive
146137-80-6
MFCD03094325
MVDRIMBGRZBWPE-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
2778471
97%
1.524
5g
C8H7FO
2-fluoro-4-methyl-benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-p-tolualdehyde, pubchem1451, intermediates-zcf02120, acmc-1c24x, ksc494i0d, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl-9ci
CC1=CC(=C(C=C1)C=O)F
138.141
138.14
Vidéos
FDS Documents