Learn More
Bromure de 2-Fluoro-4-méthylbenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le bromure 2-fluoro-4-méthylbenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Le bromure 2-fluoro-4-méthylbenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide |
Indice de réfraction | 1.5465 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3265 |
Synonyme | 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 203.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |