Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-méthylbenzylamine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H26267.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 771573-01-4 Poids : 0.00025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 250mg |
---|
Description
RemarquesConserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
Identifiants chimiques
771573-01-4 | |
139.173 | |
QRRUYSDAUXURDL-UHFFFAOYSA-N | |
17750677 | |
CC1=CC(=C(C=C1)CN)F |
C8H10FN | |
MFCD06213635 | |
2-fluoro-4-methylbenzylamine, 2-fluoro-4-methylphenyl methanamine, 1-2-fluoro-4-methylphenyl methanamine, 2-fluoro-4-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-4-methyl | |
(2-fluoro-4-méthylphényl)méthanamine |
Spécification
2-Fluoro-4-methylbenzylamine | |
Air Sensitive | |
771573-01-4 | |
MFCD06213635 | |
2-fluoro-4-methylbenzylamine, 2-fluoro-4-methylphenyl methanamine, 1-2-fluoro-4-methylphenyl methanamine, 2-fluoro-4-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-4-methyl | |
CC1=CC(=C(C=C1)CN)F | |
139.173 | |
139.17 |
1.514 | |
250mg | |
C8H10FN | |
UN2735 | |
QRRUYSDAUXURDL-UHFFFAOYSA-N | |
(2-fluoro-4-méthylphényl)méthanamine | |
17750677 | |
97% |